Learn More
Invitrogen™ Humaner Glukokortikoidrezeptor (aa 728 bis 742), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP222
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Humaner GR beta (Reste 728 bis 742) synthetisches Peptid, PEP-222, von Invitrogen.
PEP-222 ist ein synthetisches Peptid aus 16 Aminosäuren, das mit den Aminosäureresten 728 bis 742 von Human-GR Beta übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): N (728) V M W L K P E S T S H T L I (742) C Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, Katalog# PA3-514. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
2908 | |
gereinigt | |
Human Östrogen-Rezeptor beta (aa 728 bis 742) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Yes | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P04150 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
NR3C1 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μ g | |
N(728) V M W L K P E S T S H T L I(742) C |