Learn More
Invitrogen™ Humaner Estrogenrezeptor beta (AA 467 bis 485), synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP029
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Human-Östrogen-Rezeptor B (ERb) (Reste 467 bis 485) synthetisches Peptid, PEP-029, von Invitrogen.
PEP-029 ist eine 19 Aminosäure (Aminosäuren 467-485) synthetisches Peptid, dessen Sequenz mit dem C-Terminal von Human-ERb entspricht wird. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C467-S-P-A-E-D-S-K-S-K-E-G-S-Q-N-P-Q-S-Q485 Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, und Erb, Katalog # PA1-313 verwendet werden. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid, das kompetitiv an den Antikörper binden kann. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
2100 | |
gereinigt | |
Estrogenrezeptor-β (aa 467-485), human | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Yes | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q92731 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
ESR2 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μ g | |
C467 - S - P - A - E - D - S - K - S - K - E - G - S - Q - N - P - Q - S - Q485 |