Learn More
Invitrogen™ Human PON1 Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75676
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11509001
  • 3855.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Paraoxonase 1 (human) Recombinant Protein, RP-75676, from Invitrogen.
Paraoxonase 1 is involved in the detoxification of organophosphate insecticides such as parathion. Paraoxonase 1 may also confer protection against coronary artery disease by destroying proinflammatory oxidized lipids present in oxidized low-density lipoproteins (LDLs). This product contains purified recombinant human Paraoxonase 1 protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays. This protein has a molecular weight of ∽42.9 kDa. Purity >95% by SDS-PAGE.
Spezifikation
Spezifikation
P27169
Control, Western Blot
5444
Human PON1
E. coli
RUO
PON1
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
0.12mg/mL
20mM tris HCl with 50% glycerol and no preservative
42.9
1mg
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human PON1
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge
Sonderangebote
in vitro research only.