Learn More
Invitrogen™ Human PON2 Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75681
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11549001
  • 3425.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Paraoxonase 2 (human) Recombinant Protein, RP-75681, from Invitrogen.
RP-75681 contains purified recombinant human Paraoxonase 2 protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75681 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
Q15165
20mM tris HCl with 50% glycerol and no preservative; pH 8
Human PON2
1mg
N/A
RUO
PON2
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
5445
8
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human PON2
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge