Learn More
Invitrogen™ Human PON2 Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75680
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11539001
  • 746.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Paraoxonase 2 (human) Recombinant Protein, RP-75680, from Invitrogen.
RP-75680 contains purified recombinant human Paraoxonase 2 protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75680 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
Q15165
20mM tris HCl with 50% glycerol and no preservative
Human PON2
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human PON2
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Control, Western Blot
5445
100μg
N/A
RUO
PON2