Learn More
Invitrogen™ Human PDGF-A Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75690
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11519011
  • 3425.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
PDGF A (human) Recombinant Protein, RP-75690, from Invitrogen.
RP-75690 contains purified recombinant human PDGF A protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75690 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P04085
25mM sodium acetate with 1mM EDTA, 50% glycerol and no preservative
Human PDGF-A
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human PDGF-A
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Control, Western Blot
5154
1mg
N/A
RUO
PDGFA
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Sonderangebote
in vitro research only.