Learn More
Invitrogen™ Human Resistin Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75709
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11589021
  • 243.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Resistin (human) Recombinant Protein, RP-75709, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human Resistin protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays. This protein has a molecular weight of ∽14.23 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
Q9HD89
Control, Western Blot
56729
8
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human Resistin
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
0.14mg/mL
20mM tris HCl with 50% glycerol, 5mM EDTA and no preservative; pH 8
Human Resistin
10μg
N/A
RUO
RETN