Learn More
Invitrogen™ Human S100A11 Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75720
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11599031
  • 3520.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
S100A11 (human) Recombinant Protein, RP-75720, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human S100A11 protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P31949
PBS with 50% glycerol and no preservative
∽17.1
1mg
N/A
RUO
S100A11
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
6282
Human S100A11
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human S100A11
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge