Learn More
Invitrogen™ Human TNF-RII (soluble) Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75727
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11569041
  • 275.00 € / 10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
soluble TNF Receptor II (human) Recombinant Protein, RP-75727, from Invitrogen.
TNFR2 (tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B) is a receptor with high affinity for TNFSF2/TNF-alpha. It has a much lower affinity for homotrimeric TNFSF1/lymphotoxin-alpha. The TRAF1/TRAF2 complex recruits the apoptotic suppressors BIRC2 and BIRC3 to TNFRSF1B/TNFR2. TNFR2 mediates most of the metabolic effects of TNF-alpha. RP-75727 contains purified recombinant, soluble human TNF Receptor-2 protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75727 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P20333
Control, Western Blot
7133
8
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human soluble TNFR2
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
0.3mg/mL
tris HCl with 50% glycerol, 5mM EDTA and no preservative; pH 8
Human soluble TNFR2
10μg
N/A
RUO
TNFRSF1B