missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TNF alpha, Recombinant Protein, Invitrogen™

Recombinant Protein

Marke:  Invitrogen RP10921

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11514940

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

TNF alpha Recombinant Protein, RP-10921, from Invitrogen.

The RP-10921 a recombinant human TNF-alpha protein produced in E coli. RP-10921 is fully biologically active. Specific Activity: 2 x 10^7 IU/mg Endotoxin: <0.1ng/ug Upon reconstitution, store at 4ºC for 2-7 days or aliquot & store at -20ºC. For long-term storage, add HSA or BSA to 0.1%. Reconstitute with distilled water not less than 0.1mg/mL.
Spezifikation

Spezifikation

P01375
Control
7124
8
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tumor necrosis factor alpha
TNF
Unconjugated
E. coli
Lyophilized
Size-exclusion - Dialysis
0.1mg/mL
5mM tris with no preservative; pH 8
Human TNF alpha
50μg
N/A
RUO
Human TNF alpha
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

in vitro research only.