Learn More
Invitrogen™ Human TREM-1 Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75731
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11509051
  • 700.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
TREM1 (human) Recombinant Protein, RP-75731, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human TReM1 protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays. This protein has a molecular weight of ∽24.76 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
Q9NP99
Control, Western Blot
54210
Human TREM1
100μg
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Soluble Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1
TREM1
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
0.25mg/mL
TBS with 50% glycerol and no preservative; pH 8
24.76
8
E. coli
RUO
Human TREM1
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge