Learn More
Human VEGF, Recombinant Protein, Invitrogen™
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen RP75745
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11509061
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Vascular Endothelial Growth Factor (human) Recombinant Protein, RP-75745, from Invitrogen.
RP-75745 contains purified recombinant human VeGF protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75745 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P15692
20mM tris HCl with 50% glycerol, 5mM EDTA and no preservative; pH 8
Human VEGF
10μg
N/A
RUO
VEGFA
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
7422
8
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human VEGF
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge