Learn More
Invitrogen™ Human VCAM-1 Fragment Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75754
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11599061
  • 275.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
VCAM1 Fragment (human) Recombinant Protein, RP-75754, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human VCAM-1 Fragment protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P19320
PBS with 50% glycerol and no preservative
Human VCAM-1 Fragment
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human VCAM-1 Fragment
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Control, Western Blot
7412
10μg
N/A
RUO
VCAM1