Learn More
Invitrogen™ Human VEGFR1 Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75750
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11559061
  • 3375.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
VEGF Receptor 1 (human) Recombinant Protein, RP-75750, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human VeGF Receptor-1 protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P17948
Control, Western Blot
2321
4.8
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human VEGF Receptor 1
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
0.30 mg/mL
0.025M acetic acid with 50% glycerol and no preservative; pH 4.8
Human VEGF Receptor 1
1mg
N/A
RUO
FLT1