Learn More
Invitrogen™ Human NAMPT Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75757
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11529071
  • 360.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Visfatin (human) Recombinant Protein, RP-75757, from Invitrogen.
Visfatin is a novel adipokine produced by visceral adipose tissue. Visfatin is thought to be a natural insulin mimetic since is has been shown to bind to insulin receptors in liver, muscle and fat. Increased circulationg plasma levels are likely to play critical roles in metabolic syndromes such as obesity and diabetes. RP-75757 contains purified recombinant human Visfatin protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75757 may be used as a positive control in Western blot assays. This protein has a molecular weight of ∽60.2 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
P43490
Control, Western Blot
10135
Human NAMPT
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human NAMPT
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
0.05mg/mL
Laemmli with no preservative
∽60.2
10μg
N/A
RUO
NAMPT