Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25608, Culti-Loops™
Marke: Thermo Scientific™ R4601232
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikelnr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen. Culti-Loops werden für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikations-Kits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen. Mycobacti-Loops sind gebrauchsfertige Einmal-Impfösen, die stabilisierte, konservierte und lebensfähige Mikroorganismen enthalten.
Bestellinformation
Culti-Loop-Produkte sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen. Jeder Mycobacti-Loop ist einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält eine Impföse. BactiDisk Produkte sind in 10 Scheiben pro Fläschchen verpackt.
Spezifikation
Burkholderia cepacia | |
25608™* | |
Culti-Loops | |
WDCM00063, [NCDC 7119 (EO-1-Gruppe)] |
Culti-Loops tragen das CE-Zeichen.