Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Gesintertes Glas LVI Folie
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25/Packung |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Product Type | LVI-Liner (Large Volume Injection) |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.78/1.8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2.75 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific GC-Geräte |
| Auskleidungsmaterial | Sinterglas |