Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Evolution™ Smart 8-fach Zellwechsler mit linearer Ausrichtung und Temperaturregelmöglichkeiten
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ Evolution™ Smart 8-fach Zellwechsler mit linearer Ausrichtung und Temperaturregelmöglichkeiten können Sie bis zu acht Proben präzise positionieren
Marke:  Thermo Scientific™ 840-219000
717.64 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21636" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.65500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10688508
  • 3710.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ Evolution™ Smart 8-fach Zellwechsler mit linearer Ausrichtung und Temperaturregelmöglichkeiten für die Thermo Scientific™ Evolution™ Serie 200 und Thermo Scientific™ Evolution™ 300 Spektrophotometer können Sie bis zu acht Proben präzise positionieren.  Die Temperaturregelung erfolgt, sofern notwendig, durch Wasserführung aus einem rezirkulierenden, externen Wasserbad mit Temperatursteuerung.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Spektralphotometers optimal aus:
  • Automatische Messung von bis zu 8 Proben
  • Automatische Messung von Standards für Messungen zur Qualitätssicherung und -kontrolle
  • Messung von Mehrzellen-Kinetikreaktionen
Eigenschaften:
  • Temperaturbereich: -10 bis +100 °C
  • Sicherer Halt von bis zu 8 standardmäßigen Zellen mit Weglänge 10 mm, dank des präzisen Zellenhaltemechanismus
  • Automatische Erkennung und Justierung
  • Leiser Betrieb und Positionierungsgenauigkeit dank präzise entwickeltem Zellentransportsystem
  • Einfache Verbindungen für die Temperatursteuerung von zirkulierender Flüssigkeit
  • Auffangschale und Ablauf nehmen austretende Probensubstanzen auf
  • Vollständig softwarebasierte Steuerung mit der Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software auf dem Evolution 200 und mit der Thermo Scientific™ VISIONpro™ Software auf dem Evolution 300
Konfigurationen:
  • Nur in der Probenposition von Evolution 200/300 verwenden
Optionen:
  • Rezirkulationspaket zur Temperatursteuerung
  • Geeignete(r) Temperaturfühler zur Temperaturüberwachung
HINWEIS: Mikrozellen- und Halbmikrozellen-Anwendungen werden mit diesem Zubehör nicht empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Die benutzerdefinierte Kalibriersequenz in der INSIGHT-Software für die Evolution 200-Spektralphotometer findet das Zentrum jeder Zellöffnung, merkt sich die Position und geht bei jeder Messung der Zelle genau zu dieser Stelle.
Informationen zur Probenposition
Temperierbarer linearer Smart-8-fach-Küvettenwechsler
Standardvolumen, 10 mm Pfadlänge,
Smart temperierbarer linearer 8-fach-Zellwechsler
Spektralphotometer der Serie Evolution 200 und Evolution 300