Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapter für Achtplatz-Festwinkelrotor
Zur Verwendung mit Thermo Scientific Sorvall Acht-Platz-Festwinkelrotor 75-003-335
Marke: Thermo Scientific™ 75003098
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Bestellinformation
Einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um den Rotor auszurüsten.
Spezifikation
Festwinkelrotor mit 8 Positionen |