Learn More
Thermo Scientific Festwinkelrotor AC100.10A, für 6x 100ml, 25°, max. 38 mm Durchmesser
Marke: Thermo Scientific 11210437
Festwinkelrotor AC100.10A, für 6x 100ml, 25°, max. 38 mm Durchmesser
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg