Learn More
Thermo Scientific™ Deuteriumlampe für Spectronic™ GENESYS™ 2 und GENESYS 5 Spektralphotometer
Marke: Thermo Scientific™ 343425-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Deuteriumlampe für GENESYS 2 und 5 Spektralphotometer.
Spezifikation
Deuteriumlampe | |
Genesys™ 2 und Genesys™ 5 Spektralphotometer |