Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE splitless FocusLiner (for use
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
64.00 € - 255.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 105 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | 70 mm-Nadel |
Innendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Trace und Focus GCs |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12933981
|
Trajan Scientific and Medical™
092045 |
5/Packung |
255.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12943981
|
Trajan Scientific and Medical™
09204501 |
Je 1 |
64.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
105 mm | |
5 mm | |
Thermo Scientific Trace und Focus GCs |
70 mm-Nadel | |
8 mm |