Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Centrifugal Filter Devices
Combination filter/receiver tube unit for sample processing directly in centifuges
238.44 € - 265.44 €
Spezifikation
Gehäusematerial | Polypropylen |
---|---|
Enthält | Filtergehäuse; Membran; Empfängerschlauch |
Beinhaltet: Filter housing, membrane, and receiver tube
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Max. Kraft | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Max. Kraft | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16803453
|
Thermo Scientific™
62215-PV |
PVDF | 0,2 μm | 10.000xG | 200 bis 750 μl |
238.44 €
100 Packungen |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16823453
|
Thermo Scientific™
64525-PV |
PVDF | 0,45 μm | 2.500xG | Bis zu 25 ml |
265.44 €
50 Packungen |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16813453
|
Thermo Scientific™
62225-CA |
Celluloseacetat | 0,2 μm | 2.500xG | Bis zu 25 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Units available for sample sizes from 200μL to 25mL
- For use in microcentrifuges, and benchtop and floor model centrifuges
- Choose from a variety of membrane materials: cellulose acetate, nylon, PTFE, PVDF, and regenerated cellulose
- Choice of pore sizes: 0.20μm and 0.45μm
- Feature virgin polyproyplene filter housing and capped, conical receiver tube
Units accommodating 200 to 750μL samples are for use in laboratory microcentrifuges; all others for use in benchtop and floor model centrifuges
Spezifikation
Polypropylen | |
Filtergehäuse; Membran; Empfängerschlauch |