Beschreibung
Die Thermo Scientific SWAT-IT GC/MS-Schnittstelle ist ein leistungsstarkes Hilfsmittel zum Austausch von Kapillarsäulen ohne Belüftung des MS.
- Ein spezielles deaktiviertes, robustes Transferkapillar aus Edelstahl dient als Verbindung zwischen der Analysesäule und dem MS-Detektor
- Der kleine Innendurchmesser des Transferkapillars gewährleistet, dass der Luft- und Wasserkontakt bei der Abtrennung der Analysesäule auf ein Minimum reduziert wird
- Das System funktioniert ohne zusätzlich erforderlichen Helium-Spül-/Frischgasfluss
- Fingertight-Anschlüsse ermöglichen den schnellen, einfachen und werkzeugfreien Wechsel der Analysesäule
- Inkl. Fingertight-Anschlüsse für S/SL-Injektoren für einen handfesten Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ferrule |
| Beschreibung | Graphit/Vespel-Ferrule; für Thermo Scientific Transferleitung |
| Menge | 10/Pckg. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DSQ, DSQ II, PolarisQ, ITQ |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?