Learn More
Thermo Scientific™ Target2™ PTFE Spritzenfilter
Die kräftige, hydrophobe Membran ist widerstandsfähig gegenüber nahezu allen Lösungsmitteln, Säuren und Basen
Marke: Thermo Scientific™ F2500-3BP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.32000kg
Beschreibung
Gehäuse aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen mit geringer Extraktion. Spritzenfilter können im Autoklaven bei 125 °C für 15 Minuten sterilisiert werden.
- Membran: Für HPLC-zertifiziertes PTFE, mit Polypropylen-Träger
- Gehäuse: medizinische Qualität, lösungsmittelbeständig, reines Polypropylen
- Vorfilter: bindemittelfreie Glas-Mikrofaser
- Anschlüsse: verbesserter weiblicher Luer-Lok™-Anschluss, männlicher Luer-Slip-Anschluss
- Max. Betriebstemperatur: 100 °C
- Max. Betriebsdruck: 4 mm - 75 psi, 17 mm - 115 psi, 30 mm - 90 psi
- Retentionsvolumen: 4 mm - <15 μl, 17 mm - <29 μl, 30 mm - <137 μl
Filtration aggressiver organischer, stark basischer oder heißer Lösungen, ideal für Transducerprotektoren. PTFE hält Wasserdampf auf; einsetzbar zur Filterung wässriger Lösungen nach dem Benetzen mit einem Alkohol.
Compliance
Target Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520.
Spezifikation
Target2 |