Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Tube Plate
Zwölf Reihen mit acht 0,2 ml-Thermo-Strips, die in einer Halteplatte vormontiert sind, ermöglichen ein einfaches Entfernen der Tube-Strips aus dem Thermocycler-Block nach der PCR.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0731
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.96890kg
Artikelnummer. 10632664
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific Thermo-Tube-Plate verfügt über 12 Reihen oder acht 0,2 ml-Thermo-Strips. Die Platte verfügt über Blockanschläge auf der Unterseite, sodass Sie sie einfach aus dem Thermocycler entfernen können. Die Platte ist versiegelbar und mit den meisten Thermocyclern kompatibel.
Besondere Eigenschaften
  • 0,2 ml maximales Well-Volumen
  • Zwölf Reihen mit acht Thermo-Strips, vormontiert in einer Strip-Halteplatte
  • Blockanschläge an der Unterseite der Halterung ermöglichen ein einfaches Entfernen aus dem Thermocycler
  • Geeignet für die meisten Thermocycler, einschließlich Perkin-Elmer 9600™ und 9700™
  • Versiegelbar mit Thermo-Mat, Klebefilmen und -folien, Heißvsiegeln sowie flachen und gewölbten Deckelstreifen
Anwendungen
  • PCR
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von DNase, RNase und humaner genomischer DNA.
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Barcode
25 Platte
PCR-Mikrotiterplatte
Halbhoch
0,2 ml
0,1 ml
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Transparent
Thermocycler
Polypropylen
96
Standard