Learn More
Thermo Scientific™ Versette ClipTips™
Die einzigartige Schnittstelle verriegelt die Spitzen auf dem automatischen Versette Liquid Handling-System.
88.24 € - 156.84 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein/Aus-Spitzen rasten sicher ein und verhindern so lockere, ungerade oder undichte Spitzen, wodurch die Kreuzkontamination zwischen den Proben minimiert wird und jedes Mal eine stabile und gerade Befestigung gelingt |
---|---|
Format | Gestell |
Spitzenform | Automatisierung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Versette |
Produktlinie | Versette ClipTips |
Produktcode | Marke | Modell | Gefiltert | Sterilität | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Gefiltert | Sterilität | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11694902
|
Thermo Scientific™
5608 |
12.5 μ l | Gefiltert | Steril | Automatisierung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11684902
|
Thermo Scientific™
5607 |
30 μ l | Nein | Steril | Automatisierung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15323032
|
Thermo Scientific™
5606-11 |
30 μ l | Nein | Nicht steril | Automatisierung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11634912
|
Thermo Scientific™
5708 |
125/300μ l | Gefiltert | Steril | Automatisierung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11624912
|
Thermo Scientific™
5707 |
125/300μ l | Nein | Steril | Automatisierung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11654912
|
Thermo Scientific™
5807 |
1250 μ l | Nein | Steril | Automatisierung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11664912
|
Thermo Scientific™
5808 |
1250 μ l | Gefiltert | Nicht steril | Automatisierung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11614912
|
Thermo Scientific™
5706 |
125/300μ l | Nein | Nicht steril | Automatisierung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Die Spitzen sind mit einem Bügel oder einer Klammer versehen, die für eine wirksame Abdichtung einrasten und sich erst beim mechanischen Abwerfen lösen.
- Die einzigartige Einrastkonstruktion der – On or Off only –-Spitzen sorgt für einen sicheren Sitz und verhindert lose, schiefe oder undichte Spitzen
- Minimierung von Kreuzkontaminationen zwischen den Proben, da die Spitzen den Boden der Röhrchen erreichen können
- Vielseitige Spitzenauswahl in drei verschiedenen Größen für folgende Volumen: 1250, 300/125 und 30/12.5 μl
- Das robuste Gestell gewährleistet festen und gleichmäßigen Spitzensitz
Spezifikation
Ein/Aus-Spitzen rasten sicher ein und verhindern so lockere, ungerade oder undichte Spitzen, wodurch die Kreuzkontamination zwischen den Proben minimiert wird und jedes Mal eine stabile und gerade Befestigung gelingt | |
Automatisierung | |
Versette ClipTips |
Gestell | |
Thermo Scientific Versette |