Learn More
Thermo Scientific™ Versette ClipTips™
Die einzigartige Schnittstelle verriegelt die Spitzen auf dem automatischen Versette Liquid Handling-System.
Marke: Thermo Scientific™ 5708
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die Spitzen sind mit einem Bügel oder einer Klammer versehen, die für eine wirksame Abdichtung einrasten und sich erst beim mechanischen Abwerfen lösen.
- Die einzigartige Einrastkonstruktion der – On or Off only –-Spitzen sorgt für einen sicheren Sitz und verhindert lose, schiefe oder undichte Spitzen
- Minimierung von Kreuzkontaminationen zwischen den Proben, da die Spitzen den Boden der Röhrchen erreichen können
- Vielseitige Spitzenauswahl in drei verschiedenen Größen für folgende Volumen: 1250, 300/125 und 30/12.5 μl
- Das robuste Gestell gewährleistet festen und gleichmäßigen Spitzensitz
Spezifikation
10 bis 125 μl | |
Steril | |
Ein/Aus-Spitzen rasten sicher ein und verhindern so lockere, ungerade oder undichte Spitzen, wodurch die Kreuzkontamination zwischen den Proben minimiert wird und jedes Mal eine stabile und gerade Befestigung gelingt | |
Automatisierung | |
Versette ClipTips |
Gefiltert | |
125/300μ l | |
Gestell | |
Thermo Scientific Versette |