Learn More
Thermo Scientific™ ThermoChill I Umlaufkühler
Artikelnummer. 15391647 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kühlleistung:
Bis zu 600 Watt
Kommunikation:
Keine
Pumpentyp:
MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe)
PD1 (Verdrängerpumpe)
Elektrische Anforderungen:
230 V/50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kühlleistung Kommunikation Pumpentyp Elektrische Anforderungen unitSize
15391647 Bis zu 600 Watt Keine PD1 (Verdrängerpumpe) 230 V/50 Hz 1 Stück
15301657 Bis zu 600 Watt Keine PD1 (Verdrängerpumpe) 230 V/50 Hz 1 Stück
15985171 Bis zu 600 Watt Keine MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) 230 V/50 Hz 1 Stück
15532541 Bis zu 600 Watt Keine MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) 230 V/50 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15391647 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 196221010000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erleben Sie eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 700 W/2391 BTU. Die innovative Bauweise von ThermoChill I maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts.
Erleben Sie mit den Thermo Scientific™ ThermoChill I Umlaufkühlern eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 700 W/2391 BTU. Die ThermoChill Kühlserie ist eine kompakte Linie an Umlaufkühlern mit Kühlleistungen von 600 bis 2000 Watt. Das innovative Design mit einer minimalen Zahl an Anschlüssen und einem integrierten Hauptstromfilter maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts.
  • Leicht zugängliche Einfüllöffnung für einfaches Befüllen
  • Manometer am Bedienfeld untergebracht, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
  • Intuitiver digitaler Regler
  • Regler-Anzeigeleuchten leuchten beim Anpassen der Einstellungen und wenn Über-/Untertemperaturalarme aktiviert sind.
  • Abnehmbares Vollstromfilter sorgt für saubere zirkulierende Flüssigkeit.
  • Arretierbare Rollfüße für einfaches Manövrieren des Geräts
  • Abmessungen: 23.8 × 14.0 × 23.0 in. (60.5 × 35.6 × 58.4 cm)
  • Digitale RS232- oder RS485-Kommunikation optional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen; UL-gelistet
Kommunikation Keine
Kühlleistung Bis zu 600 Watt
Flussrate 1,2 gpm bei 60 psid (4,5 l/min bei 4,1 bar)
Pumpentyp PD1 (Verdrängerpumpe)
Temperaturbereich -10 °C° bis +30 °C°
Modell ThermoChill I LR
Kältemittel R134A.
Temperatur (Sollwert) -10 °C bis +30 °C
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Elektrische Anforderungen 230 V/50 Hz
Spannung 230 V