Learn More
Hanna Instruments™ Einstech-Temperaturfühler, K-Typ, ohne Handgriff u. Kabel, bis 900°C, Miniaturst.
Artikelnummer. 10294561
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
155 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sonde unitSize
10294561 155 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10294561 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI766PC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhalten Sie hochgenaue Temperaturmesswerte von halbfesten und Hochtemperaturproben. Hanna Instruments™ Penetration Thermoelementsonde Typ K ist eine scharfe, spitze Sonde, die für den Einsatz mit dem HI766HD austauschbaren Sondengriff und einem kompatiblen Thermoelementthermometer entwickelt wurde.
Die Penetrations-K-Typ-Thermoelement-Sonde mit Griff ist zur Messung der Temperatur von halbfesten und Hochtemperaturproben konzipiert. Die Ansprechzeit einer Messung wird durch die Position des Sensors in Bezug auf die zu messende Substanz beeinflusst. Die spitz zulaufende Spitzenkonstruktion bietet eine 15-sekündige Reaktion für einen Temperaturmesswert.
  • Robuste, korrosionsbeständige Edelstahlkonstruktion
  • Kann Oberflächen bis zu 900 °C (1650 °F) messen
  • Spitz zulaufende Sonde (155 mm/6.1 Zoll)
  • Reaktionszeit: 15 Sekunden (90 % des Endwerts)
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,12 in.
Durchmesser (metrisch) Sonde 3 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturmessung von halbfesten Stoffen (z. B. Fleisch, Gummi) und Hochtemperaturproben
Länge (angloamerikanisch) Sonde 6.1 Zoll
Länge (metrisch) Sonde 155 mm
Material Edelstahl
Messzeit 15 s
Sondentyp Durchdringung, Thermoelementsonde Typ K
Produkttyp Thermoelement-Sonde
Zur Verwendung mit (Geräte) HI 766PX Thermistorthermometer, austauschbarer HI 766HD-Sondengriff