Learn More
Ebro Electronic™ Thermoelement-OberflächenFühler
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°C bis +200 °C
-50°bis +500 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Typ: TPN 360: NiCr-Ni Oberflächenfühler bis 500°C, φ 15mm, L 30mm, 1m Silikonkabel fest angeschlossen, Lemo-Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 15 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 115 x 54 x 22 mm |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | General purpose surface probes. Surface temperature measurement of motors, turbines, pumps, casting molds, heating tubes, heating plates, injection molding, heating boilers, incinerators etc. |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Länge (metrisch) Sonde | 30 mm |
| Material | Metal |
| Modell | TPN 360 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering