Learn More
HUBER Thermofluid DW-Therm
Artikelnummer. 11517424
Change view
Click to view available options
Menge:
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11517424 10 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Gefahrgut (Sonderbehandlung):Bei Straßenlieferung Spezialverpackung und Aufkleber, bei LUFT- und SEEFRACHT Spezialverpackung, Aufkleber und Versendererklärung erforderlich
Artikelnummer. 11517424 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 6479
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gefahrgut (Sonderbehandlung):Bei Straßenlieferung Spezialverpackung und Aufkleber, bei LUFT- und SEEFRACHT Spezialverpackung, Aufkleber und Versendererklärung erforderlich
Nur gültig für Unistats.
  • Thermofluid DW-Therm M90.200.02
  • Unistat Thermofluid für geschlossene Systeme
  • Mindesttemp.: -90 °C
  • Höchsttemp.: (170) 200 °C
  • Viskosität bei 25 °C: 2 mm2/s
Spezifikation
Farbe Farblos
Temperaturbereich -90 bis +200 °C
Typ Thermofluid DW-Therm
Menge 10 l
Maximale Temperatur (metrisch) 200 °C
Viskosität 2 mm2/s.