Learn More
Huber Kaeltmaschinenbau™ Thermofluid Ethylenglykol
Zur Verwendung mit mit Kühlern
Marke:  Huber Kaeltmaschinenbau™ 6171
Weitere Details : Netto-Gewicht : 50.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11597354
  • 1000.00 € / 50 Liter
Verfügbar ab
15-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermoflüssigkeit – Ethylenglykol, 50 l, für Kühlgeräte
Spezifikation
Spezifikation
Chillers
50 L
Thermofluid Ethylenglykol