Learn More
HUBER Thermofluid Ethylenglykol
Zur Verwendung mit mit Kühlern
434.60 € - 1372.70 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Umwälzkühler |
---|---|
Typ | Thermofluid Ethylenglykol |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10488201
|
HUBER
6170 |
10 l |
434.60 €
10 Liter |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11597354
|
HUBER
6171 |
50 L |
1372.70 €
50 Liter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Thermoflüssigkeit – Ethylenglykol, für KühlgeräteSpezifikation
Umwälzkühler | |
Thermofluid Ethylenglykol |