missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermolite™ Septa from Restek™

Precision molding ensures consistent, accurate fit

Marke:  Restek 27142

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10480587

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Precision molding ensures consistent, accurate fit

  • Usable to 340°C (644°F) inlet temperature
  • Excellent puncturability
  • Preconditioned and ready to use
  • Packaged in ultra-clean blister packs

Spezifikation

Spezifikation

0.43 in.
11 mm
Thermolite
50/Pk.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote