Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Muffelöfen – Tischgeräte bis 1.200 °C
Führen Sie mit diesem Tisch-Muffelofen, der eine Maximaltemperatur von 1200 °C erreicht, Anwendungen in einem besonders hohen Temperaturbereich durch.
Marke: Thermo Scientific™ FD1540M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.00000kg
Beschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ Thermolyne™ Tischmuffelofen für die Industrie Anwendungen in hohen Temperaturbereichen durch. Das Gerät erreicht eine Temperatur von bis zu 1200 °C und beinhaltet zahlreiche Sicherheitsfunktionen sowie zwei Temperatursteuerungsoptionen. Die Öffnung des Ofens ist von einer Isolierung aus robustem Schamottstein umgeben, um die Gerätelebensdauer zu erhöhen.
Hauptmerkmale:- Ein einstellbarer Alarm und Überhitzungsschutz (OTP) schützen den Ofen und den Inhalt vor Überhitzung
- Die Thermoelementbruchsicherung unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente und verhindert dadurch unkontrolliertes Verhalten bei Versagen des Thermoelements
- Die mit einem Gegengewicht versehene Tür schwenkt nach oben und leitet somit die Hitze vom Anwender weg.
- Vier in speziellen feuerfesten Zement eingelassene individuelle Elemente sorgen für eine hervorragende Wärmeverteilung in der Kammer.
- Der Sicherheitsschalter an der Tür bietet dem Anwender Schutz, indem er die Stromversorgung der Heizelemente beim Öffnen der Tür unterbricht.
- Auf der Rückseite angebrachter Anschluss mit 0.95 cm (0.38 in.) Durchmesser kann zur Überwachung der Kammerntemperatur mit externen Messgeräten genutzt werden
- Die LED-Anzeige zeigt gleichzeitig sowohl den Sollwert als auch die tatsächliche Ofentemperatur in °C oder °F an (nur bei programmierbaren Modellen)
Regler für einen Sollwert (B1):
- Sollwertrampe und Haltezeit
- Einzelanzeige der aktuellen Temperatur oder des Sollwertes
8-stufige programmierbare Steuerung (C1):
- Rampen zur Änderung der Aufheizgeschwindigkeit und Verweilzyklen, um die Temperatur auf den eingestellten Werten von 0.1 bis 999.9 Minuten zu halten
- Die “Holdback” (Rückhalte)-Funktion “hält” das Programm so lange an, bis die Ofentemperatur auf die vorprogrammierten Parameter aufgeheizt oder abgekühlt ist — das Programm wird die Ofenleistung niemals überschreiten.
Enthält:
Ofen, Platinel™ II Thermoelement sowie eine Keramikplatte zum Schutz des unteren Heizelements.
Hinweis:
120 V-Modelle erfordern eine feste Verkabelung und werden ohne Netzkabel geliefert.
Gewährleistung: 1 Jahre
Spezifikation
0.08 cu.ft. | |
2.2 L | |
Multisegment, Single Program | |
Digital programmable 1 program/8 segments | |
18 x 11 x 16.5 in. (45.7 x 27.9 x 41.9 cm) | |
45.7 cm | |
27.9 | |
16.5 in. | |
41.9 cm | |
9 in. | |
52 lb. | |
240 V 50/60 Hz | |
9.3 A |
All units cUL, UL listed; -33 units also CE marked. | |
100°C to 1200°C | |
2230 w | |
9 x 4 x 3.75 in. (22.8 x 10.1 x 9.5 cm) | |
18 in. | |
4 in. | |
10.1 cm | |
3.75 in. | |
9.5 cm | |
22.8 cm | |
23.5 kg | |
240 V | |
50/60 Hz |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.