Learn More
Cole-Parmer Thermoplastische Elastomer-(TPE)-Schläuche
Artikelnummer. 30053060 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 in.
3/16 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/16 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 1/4 in.
1 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/16 in.
7/32 in.
7/8 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30053060 3/16 in. 1/4 in. 15 Meter
30053953 5/16 in. 7/16 in. 15 Meter
30054322 1/2 in. 3/4 in. 15 Meter
30053061 1/16 in. 1/8 in. 15 Meter
30054035 3/32 in. 7/32 in. 15 Meter
30053555 3/4 in. 1 in. 15 Meter
30054199 1/8 in. 3/16 in. 15 Meter
30053882 1/4 in. 3/8 in. 15 Meter
30053623 3/32 in. 5/32 in. 15 Meter
30053690 3/8 in. 1/2 in. 15 Meter
30053210 1/8 in. 1/4 in. 15 Meter
30053893 1/4 in. 7/16 in. 15 Meter
30054004 3/8 in. 5/8 in. 15 Meter
30053446 1/32 in. 3/32 in. 15 Meter
30053382 3/16 in. 5/16 in. 15 Meter
30053920 3/16 in. 3/8 in. 15 Meter
30053435 1/16 in. 3/16 in. 15 Meter
30053579 5/8 in. 7/8 in. 15 Meter
30054113 3/16 in. 7/16 in. 15 Meter
30054236 5/16 in. 1/2 in. 15 Meter
30054138 1/4 in. 1/2 in. 15 Meter
30053316 3/8 in. 9/16 in. 15 Meter
30054010 3/4 in. 7/8 in. 15 Meter
30053198 1 in. 1 1/4 in. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 30053060 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011606
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konzipiert für den Flüssigkeitstransfer und den Einsatz in Schlauchpumpenanwendungen
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. E in., cellent for use in peristaltic pump applications. Eine hervorragende Alternative zu Silikonschläuchen. Enthält kein PVC, DEHP, Phthalate oder andere Weichmacher. Ultra-low e in., tractables and leachables. Niedrige Gas- und Sauerstoffdurchlässigkeit, geringe Sauerstoffdurchlässigkeit. Geringe Proteinbindung und nicht pyrogenes Material. Thermisch schweißbar. USP Klasse VI, USP 661, RoHS-konform und BPOG-geprüft
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 in.
Material TPE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 50 ft.
Sterilisationsmethode 135 °C
Farbe Klar