Learn More
Rogo Sampaic™ Thermostatischer Vacuo-Temp Vakuumtrockner
Ausgelegt für das Trocknen bei einstellbaren Temperaturen von 50 ° bis 170 °C mit einer Temperaturschwankung von ±2 %. Die Rogo Sampaic™ thermostatischen Vacuo-Temp Vakuumtrockner verfügen über eine elektronische Temperaturregelung und eine digitale Anzeige (3 Ziffern) mit 1-stelliger Auflösung.
Marke:  Rogo Sampaic™ BDB501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.75500kg
Artikelnummer. 11800581
  • 4033.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Obere Platte aus spezieller Aluminiumlegierung mit Flächenschliff und Dichtungsring
  • Das Außengehäuse besteht aus AISI 304 Edelstahl
  • Umfasst Pt100-Sonde, abgeschirmtes Heizelement, hinteren Anschluss der Vakuumpumpe, Vakuumventil und Glocke aus gehärtetem Glas mit Silikondichtung
Spezifikation
Spezifikation
Exsikkator
10-2 mm Hg.
Je 1
50 °C° bis 170 °C°