Learn More
Aqualytic™ Thermostatically Controlled Standard Incubator with Glass Door, 255 L
Temperature Range: 2°C to 40°C
Marke:  Aqualytic™ 438235
Weitere Details : Netto-Gewicht : 77.00000kg
Artikelnummer. 15227928
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Volume: 255L
  • Continuously adjustable in steps of 0.1°C
  • Fully insulated cabinet with universal temperature control unit
  • Low power consumption
  • Lockable insulated glass door in an ABS frame
  • Ceiling lighting which is separately switchable
  • Splash-proofed keypad, two buttons with tactile feedback
  • Lower power consumption
  • Illuminated LED display of preset and current temperatures with 0.1° resolution
  • Seven power sockets inside the incubator
  • Four metal racks
  • One bottom grid
  • Coolant: R134a
  • Power Supply: 220 to 240V/50Hz
  • Sockets: CEE 7/5, type E with hinged lid, 230V/16 A, 2p + E, IP 44
  • Inside Dimensions (D x W x H): 44 x 47 x 145.2cm
  • Outside Dimensions (D x W x H): 61 x 60 x 164cm
  • Weight: 77kg
Applications
BOD-Measurement, Microbiological Research, Food Industry, Dairies, Laboratories, Research Centres, Universities
Spezifikation
Spezifikation
Thermostat
ABS Plastic
2° bis 40 °C
Glastür
Thermostatisch geregelt
44 x 47 x 145.2 cm
77 kg
220/240 V
50 Hz
255 L
4
LED
7 Buchsen
1
61 x 60 x 164 cm
220 bis 240 V/50 Hz, 16 A
16 A