Learn More
ι,theta-Dihydroxy-3-pentyl-2-oxiraneundecansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iota,theta-Dihydroxy-3-pentyl-2-oxiraneundecanoic Acid |
| CAS | 127105-40-2 |
| Summenformel | C18 H34 O5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 9,10-Dihydroxy-11-(3-pentyloxiran-2-yl)undecanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16-17(23-16)13-15(20)14(19)10-8-5-4-6-9-12-18(21)22/h14-17,19-20H,2-13H2,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | CCCCCC1OC1CC(O)C(O)CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 9,10-DiHydroxy-11-(3-Pentyloxiran-2-yl)undecansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 330.46 |
| Formelmasse | 330.241 |