missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiamin-d3-Pyrophosphatchlorid (d3-Major), TRC

Artikelnummer. 30450384
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450384 1 mg 1 Milligramm
30455770 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30450384 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3440721MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thiamine-d3 Pyrophosphate Chloride
CAS 2483831-79-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12H16D3ClN4O7P2S
Menge 1 mg
Synonym 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,6-trihydroxy-4,6-dioxido-3,5-dioxa-4,6-diphosphahex-1-yl)thiazolium-d3 Chloride, Thiamine-d3 Trihydrogen Pyrophosphate Chloride, 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,6-trihydroxy-3,5-dioxa-4,6-diphosphahex-1-yl)thiazolim-d3 Chloride P,P'-Dioxide, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,6-trihydroxy-4,6-dioxido-3,5-dioxa-4,6-diphosphahex-1-yl)thiazolium-d3 Chloride, B-Neurox-d3, Berolase-d3, Biosyth-d3, Bioxilasi-d3, Bivitasi-d3, Co-B1-d3, Cocarbina-d3, Cocarboxil-d3, Cocarboxylase-d3, Coenbione-d3, Coxylase-d3, Diphosphothiamin-d3, Diphosphothiamine-d3, Farmaneurina-d3, Metabolase-d3, Nutrase-d3, Pyrolase-d3, Pyruvodehydrase-d3, TDP-d3, TDP (thiamin ester)-d3, TPP-d3, TPP (coenzyme), Thiamin-d3 Pyrophosphate, Thiamine-d3 Diphosphate, Thiamine-d3 Diphosphate Ester Chloride, Thiamine-d3 Diphosphoric Acid Ester Chloride, Thiamine-d3 Pyrophosphate, Thiamine-d3 Pyrophosphoric Acid Ester Chloride, Thiamine-d3 Pyrophosphoric Ester, Thiamine-PP-d3, Vitamin B1-d3 Pyrophosphate Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H18N4O7P2S.ClH/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);1H/i2D3;
SMILES OP(OP(OCCC1=C(C)[N+](CC2=CN=C(C([2H])([2H])[2H])N=C2N)=CS1)(O)=O)(O)=O.[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 463.79
Reinheit (%) >95
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.