Learn More
Thiaminhydrochlorid, 99 % (Trockengewicht), kann bis zu 5 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024605
44.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67-03-8
C12H18Cl2N4OS
337.263
MFCD00012780
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
6202
CHEBI:49105
2-[3-[(4-Amino-2-Methylpyrimidin-5-yl)Methyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl]Ethanol;Chlorid;Hydrochlorid
CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67-03-8
C12H18Cl2N4OS
337.263
MFCD00012780
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
6202
CHEBI:49105
2-[3-[(4-Amino-2-Methylpyrimidin-5-yl)Methyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl]Ethanol;Chlorid;Hydrochlorid
CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Thiamine hydrochloride plays an important role as a nutrient for carbohydrate metabolism and in nerve function. It finds application as a food-additive to add a brothy/meaty flavor to gravies or soups. It is involved in the preparation of 3-(4-amino-2-methyl-pyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxy-ethyl)-4-methyl-thiazolium chloride. In addition, it finds use in amino acid synthesis in cultured cells, which is present in many classical and serum-free formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiaminhydrochlorid spielt eine wichtige Rolle als Nährstoff für den Kohlenhydratstoffwechsel und bei der Nervenfunktion. Es findet Anwendung als Lebensmittelzusatzstoff, um Bratensoßen oder Suppen einen bouillon- oder fleischartigen Geschmack zu geben. Es ist an der Herstellung von 3-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumchlorid beteiligt. Darüber hinaus findet es Verwendung in der Aminosäurensynthese in kultivierten Zellen, die in vielen klassischen und serumfreien Formulierungen eine Rolle spielt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Glycerin, Ethanol, Dimethylsulfoxid und Methanol. Unlöslich in Benzol, Hexan, Chloroform und Äther.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thiamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 0.99
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), kann bis zu 5 % Wasser enthalten
Menge 100 g
Beilstein 3851771
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,9295
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol,ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in benzene,hexane,chloroform and ether.
Formelmasse 337.28
Reinheit (%) 99%