Learn More
Thiazol-4-Carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471049
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471049 5 g 5 Gramm
15481049 250 mg 250 Milligramm
15461049 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471049 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64028.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thiazol-4-Carboxaldehyd, 95 %, C4H3NOS, CAS-Nummer 3364-80-5, 4-Formalylthiazol, 4-Thiazolcarbaldehyd, 1,3-Thiazol-4-carboxaldehyd, 4-Formyl-1,3-thiazol, Thiazol-4-carbaldehyd, Thiazol-4-carboxyaldehyd, 4-Thiazolcarboxaldehyd, Thiazol-4-carboxaldehyd, pubchem13812, zlchem 1299, 5 g
Thiazole-4-carboxaldehyde is used as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiazol-4-Carboxaldehyd wird als Zwischenprodukt für Arzneimittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3364-80-5
Summenformel C4H3NOS
Molekulargewicht (g/mol) 113.13
MDL-Nummer MFCD00626896
InChI-Schlüssel WRFKSVINLIQRKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole-4-carboxaldehyde, thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-4-carboxyaldehyde, 4-formylthiazole, 1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarbaldehyde, zlchem 1299, pubchem13812, 4-formyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2763214
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-4-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CSC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazole-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Farbe Braun
Menge 5 g
Beilstein 107137
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 113.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver