Learn More
Thiazol, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 166130050
Weitere Details : CAS : 288-47-1 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
288-47-1 | |
85.12 | |
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N | |
9256 | |
1,3-Thiazol |
C3H3NS | |
MFCD00005315 | |
thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium | |
CHEBI:43732 | |
C1=CSC=N1 |
Spezifikation
Thiazole | |
26°C | |
Glasflasche | |
1.198 | |
Farblos bis hellgelb | |
288-47-1 | |
C3H3NS | |
27, 15 | |
thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium | |
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-Thiazol | |
9256 | |
85.12 | |
99% |
1.1980g/mL | |
Authentic | |
1.5365 to 1.5395 | |
117.0°C to 118.0°C | |
5g | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00005315 | |
15, 9459 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
C1=CSC=N1 | |
85.12 | |
CHEBI:43732 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Thiazole
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /