Learn More
Thiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10438730
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
288-47-1
C3H3NS
85.12
MFCD00005315
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium
9256
CHEBI:43732
1,3-thiazole
S1C=CN=C1
288-47-1
C3H3NS
85.12
MFCD00005315
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium
9256
CHEBI:43732
1,3-thiazole
S1C=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thiazole
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1980g/mL
Siedepunkt 117.0°C to 118.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5365 to 1.5395
Menge 1 g
Beilstein 27, 15
Merck Index 15, 9459
Relative Dichte 1.198
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 85.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /