Learn More
Thieno-[2,3-b]-pyridin-2-carbaldehyd, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3111193
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
53174-98-4
C8H5NOS
163.194
MFCD07772791
HGZQKYOLRLVMHZ-UHFFFAOYSA-N
thieno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde
289925
Thieno[2,3-b]Pyridin-2-Carbaldehyd
C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C=O
53174-98-4
C8H5NOS
163.194
MFCD07772791
HGZQKYOLRLVMHZ-UHFFFAOYSA-N
thieno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde
289925
Thieno[2,3-b]Pyridin-2-Carbaldehyd
C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C=O
Chemischer Name oder Material Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 163.2
Reinheit (%) 97%