Learn More
Thieno-[2,3-b]-pyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 179.2 |
Reinheit (%) | 95% |