missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thimet Oligopeptidase/THOP1 Antibody (4D6), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18210861 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18210861 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18210861 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB400146AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Thimet Oligopeptidase/THOP1 Monoclonal specifically detects Thimet Oligopeptidase/THOP1 in Human, Mouse, Rat, Primate, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Thimet Oligopeptidase/THOP1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 4D6
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Gen-Zugriffsnummer P52888
Gen-Alias EC 3.4.24, EC 3.4.24.15, Endopeptidase 24.15, EP24.15, MEPD_HUMAN, MP78, thimet oligopeptidase, thimet oligopeptidase 1, TOP
Gensymbole THOP1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A synthetic peptide corresponding to residues 56-72 of human Thimet Oligopeptidase. [UniProt# P52888]
Molekulargewicht des Antigens 80 kDa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7064
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Primate, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.