Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze
Artikelnummer. 10689094
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
1,0 μm
3,0 μm
3 μm
8,0 μm
Anzahl Wells:
6
12
24
Porendichte:
0,15 x 106 Poren/cm2
0,6 x 106 Poren/cm2
1 x 108 Poren/cm2
2 x 106 Poren/cm2
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. Porengröße Anzahl Wells Porendichte unitSize
10689094 3 μm 6 0,6 x 106 Poren/cm2 24 Stück
10607184 0,4 μm 6 1 x 108 Poren/cm2 24 Stück
10053823 3 μm 24 2 x 106 Poren/cm2 48 Stück
10277463 0,4 μm 24 1 x 108 Poren/cm2 48 Stück
10093533 0,4 μm 12 2 x 106 Poren/cm2 48 Stück
10358623 0,4 μm 12 1 x 108 Poren/cm2 48 Stück
10473845 3,0 μm 12 0,6 x 106 Poren/cm2 48 Stück
10742394 3,0 μm 12 2 x 106 Poren/cm2 48 Stück
10437573 8,0 μm 12 0,15 x 106 Poren/cm2 48 Stück
10443845 1,0 μm 24 2 x 106 Poren/cm2 48 Stück
10733544 3,0 μm 24 0,6 x 106 Poren/cm2 48 Stück
10679094 1,0 μm 6 2 x 106 Poren/cm2 24 Stück
10257033 3,0 μm 6 2 x 106 Poren/cm2 24 Stück
13 options
Artikelnummer. 10689094
Marke: Greiner Bio-One 657630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Forschungsausrüstung für Transport-, Kokultur-, Migrations- und Invasionsstudien. Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze zeigen eine verbesserte Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung (TC).
  • Transparentes Polystyrol-Gehäuse mit versiegelter PET-Kapillarporenmembran
  • Die hängende Ausführung bietet Schutz für die Zellschicht im unteren Fach
  • Durch die Geometrie vereinfachtes Pipettieren
  • Die exzentrische Positionierung im Well ermöglicht einen unvergleichlichen Zugang zum unteren Fach
  • Erhältlich in den Formaten 6, 12 und 24 Wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polystyrolgehäuse mit versiegelter PET-Kapillarporenmembran
Porendichte 0,6 x 106 Poren/cm2
Porengröße 3 μm
Anzahl Wells 6