missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thioessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043885
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
507-09-5
C2H4OS
76.11
MFCD00004853
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
10484
CHEBI:16555
Ethanthio-S-säure
CC(S)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
507-09-5
C2H4OS
76.11
MFCD00004853
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
10484
CHEBI:16555
Ethanthio-S-säure
CC(S)=O

Thioacetic acid is a reagent for introduction of the thiol group into organic molecules. It is used as flavor & Fragrance Intermediates. It is used to manufacture captopril(antihypertension) and spironolac-tone (diuretic).

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Thioessigsäure ist ein Reagenz zur Einführung der Thiolgruppe in organische Moleküle. Wird als Geschmacks- und Riechstoffzwischenprodukt verwendet. Wird zur Herstellung von Captopril (Antihypertonie) und Spironolak-Ton (Diuretikum) verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich. (27 g/l) bei 16 °C.

Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thioacetic acid
Schmelzpunkt -17°C
Dichte 1.068
Siedepunkt 97°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.464
Menge 25 g
UN-Nummer UN2436
Beilstein 773684
Merck Index 14,9320
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (27g/L) at 16°C.
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'